Merck
ENAH9453DFFC
Enamine
3-(2,2-dimethylpropyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.72
MDL番号:
Iupac Name
3-neopentylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N.ClH/c1-9(2,3)6-7-4-8(10)5-7;/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3;1H
InChI Key
YUIMGRBFLZUVQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983315
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983315