Merck
ENAH9453DF15
Enamine
1-bromo-2-chloro-4-methoxy-5-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.48
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-2-nitrophenyl methyl ether
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO3/c1-13-7-3-5(9)4(8)2-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI Key
CLOMPIIPEQKLRX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7384031
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7384031
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)