Merck
ENAH9453DE39
Enamine
2-cyclopentylmorpholine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.7
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopentylmorpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-2-4-8(3-1)9-7-10-5-6-11-9;/h8-10H,1-7H2;1H
InChI Key
GAEADIDKXLNKPC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20880061
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20880061
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)