Merck
ENAH9453DE23
Enamine
7,7-difluoro-4,4-dimethyl-3-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.66
MDL番号:
Iupac Name
7,7-difluoro-4,4-dimethyl-3-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13F2N.ClH/c1-7(2)3-5-6(4-11-7)8(5,9)10;/h5-6,11H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI Key
ZCKKBVKETKHZLQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983081
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983081
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)