Merck
ENAH9453DE15
Enamine
2-{3-iodobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.54
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-iodobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12IN.ClH/c8-7-3-6(4-7,5-7)1-2-9;/h1-5,9H2;1H
InChI Key
AMDXIOQWRCENFC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983518
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983518
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)