Merck
ENAH9453DB90
Enamine
5-fluoro-6-methoxypyrimidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.12
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-6-methoxypyrimidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5FN2O3/c1-12-5-3(7)4(6(10)11)8-2-9-5/h2H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
TZVXLXQBWRZBHT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22123941
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22123941
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)