Merck
ENAH9453DACE
Enamine
methyl 2-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.17
MDL番号:
Iupac Name
methyl (2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-5-pyrimidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H9N3O3/c1-13-5(11)2-4-3-9-7(8)10-6(4)12/h3H,2H2,1H3,(H3,8,9,10,12)
InChI Key
SMIHXOOEXLRWJX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-337316
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-337316