Merck
ENAH9453DA9D
Enamine
7-bromo-2,1-benzothiazol-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.1
MDL番号:
Iupac Name
7-bromobenzo[c]isothiazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c8-5-3-1-2-4-6(5)10-11-7(4)9/h1-3H,9H2
InChI Key
HWMIVZSUZRJPJW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540404
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540404
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)