Merck
ENAH9453D934
Enamine
3-chloro-5-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.68
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-5-(4-methyl-1-piperazinyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C9H13ClN4/c1-13-2-4-14(5-3-13)8-6-9(10)12-11-7-8/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
QHZVEUUFUNATLO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5144029
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5144029