Merck
ENAH9453D926
Enamine
5-bromo-4-chloro-6-methyl-1-benzothiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.57
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-6-methylbenzo[b]thiophene
Inchi Code
1S/C9H6BrClS/c1-5-4-7-6(2-3-12-7)9(11)8(5)10/h2-4H,1H3
InChI Key
QEFKEXGCXMNWRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21068139
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21068139