Merck
ENAH9453D924
Enamine
N-(3-chloroquinoxalin-2-yl)methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.7
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-chloro-2-quinoxalinyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2S/c1-16(14,15)13-9-8(10)11-6-4-2-3-5-7(6)12-9/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
OLXDNYJCGBPZIX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24567939
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24567939