Merck
ENAH9453D902
Enamine
2-(4-bromo-2-fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.56
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-bromo-2-fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11BrFN.ClH/c1-9(2,12)7-4-3-6(10)5-8(7)11;/h3-5H,12H2,1-2H3;1H
InChI Key
VXAJOHHJDKCVCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19082324
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19082324
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)