Merck
ENAH9453D6F4
Enamine
(3R)-3-amino-4-(4-methylphenyl)butanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.71
MDL番号:
Iupac Name
(3R)-3-amino-4-(4-methylphenyl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-10(12)7-11(13)14;/h2-5,10H,6-7,12H2,1H3,(H,13,14);1H/t10-;/m1./s1
InChI Key
LUJTZKGPNYDSGW-HNCPQSOCSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7361114
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7361114