Merck
ENAH9453D6E1
Enamine
5-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.69
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c12-10-6-2-3-7-8(10)4-1-5-9(7)11(13)14;/h1,4-5,10H,2-3,6,12H2,(H,13,14);1H
InChI Key
GDDFWVFJASVBAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983301
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983301
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)