Merck
ENAH9453D6B4
Enamine
(2,2,6,6-tetramethylcyclohexyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.3
MDL番号:
Iupac Name
(2,2,6,6-tetramethylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H22O/c1-10(2)6-5-7-11(3,4)9(10)8-12/h9,12H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
SYBAMBUWFXNSNI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7973904
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7973904
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)