Merck
ENAH9453D561
Enamine
2-chloro-5-ethynylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.59
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-ethynylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c1-2-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12/h1,3-5H,(H,11,12)
InChI Key
YVUQADDBNAJCQU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4287209
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4287209