Merck
ENAH9453D4EA
Enamine
[2-chloro-5-(difluoromethyl)phenyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.59
MDL番号:
Iupac Name
(2-chloro-5-(difluoromethyl)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H7ClF2O/c9-7-2-1-5(8(10)11)3-6(7)4-12/h1-3,8,12H,4H2
InChI Key
LRXRMYNSCKNMJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19517969
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19517969