Merck
ENAH9453D4A9
Enamine
1-(3-aminophenyl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
mp
69-72
Iupac Name
1-(3-aminophenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,9,11H,2,10H2,1H3
InChI Key
BBCAORFZOWMHJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171677
Melting Point
69-72
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171677