Merck
ENAH9453D486
Enamine
{5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridin-8-yl}methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.2
MDL番号:
Iupac Name
(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-8-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c11-6-7-2-1-4-10-5-3-9-8(7)10/h3,5,7,11H,1-2,4,6H2
InChI Key
AWSUNRVRMJOHGC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6779207
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6779207