Merck
ENAH9453D40E
Enamine
benzyl N-(4-hydroxyphenyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.26
MDL番号:
mp
160-162
Iupac Name
benzyl 4-hydroxyphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,16H,10H2,(H,15,17)
InChI Key
JZBJRJOBCACFQX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7216315
Melting Point
160-162
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7216315
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)