Merck
ENAH9453D365
Enamine
{5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonan-9-yl}methanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.67
MDL番号:
Iupac Name
(5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonan-9-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c10-6-7-8(2-1-3-8)11-5-4-9-7;/h7,9-10H,1-6H2;1H
InChI Key
RWKPTQYOEMKEFB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106507
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106507
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)