Merck
ENAH942F3045
Enamine
8,8-dimethyl-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.76
MDL番号:
Iupac Name
8,8-dimethyl-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)3-5-11(6-4-10)7-8-12-9-11;/h12H,3-9H2,1-2H3;1H
InChI Key
ZDOQCHFMGKWTMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980475
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980475