Merck
ENAH942F3011
Enamine
cyclopropyl(5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
cyclopropyl(5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H11FO2/c1-14-10-5-4-8(12)6-9(10)11(13)7-2-3-7/h4-7H,2-3H2,1H3
InChI Key
OBZIIGDBUCALCI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8516114
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8516114
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)