Merck
ENAH942F2FC8
Enamine
7-fluoro-5-methoxy-1,2-benzoxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.14
MDL番号:
Iupac Name
7-fluoro-5-methoxybenzo[d]isoxazole
Inchi Code
1S/C8H6FNO2/c1-11-6-2-5-4-10-12-8(5)7(9)3-6/h2-4H,1H3
InChI Key
PQFZFDBGTLRKEF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7935419
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7935419