Merck
ENAH942F2F38
Enamine
1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.17
MDL番号:
Iupac Name
1-[6-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F3N2/c1-5(12)6-3-2-4-7(13-6)8(9,10)11/h2-5H,12H2,1H3
InChI Key
FZDWTYLPDDKVAA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8085031
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8085031
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)