Merck
ENAH942F2EE6
Enamine
1-{5-oxaspiro[2.5]octan-6-yl}methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.67
MDL番号:
Iupac Name
(5-oxaspiro[2.5]octan-6-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-5-7-1-2-8(3-4-8)6-10-7;/h7H,1-6,9H2;1H
InChI Key
VOKIWVWJAFNXPC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26974864
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26974864