Merck
ENAH942F2DF0
Enamine
5-chloro-7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.09
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9ClFN.ClH/c10-8-4-6(11)5-9-7(8)2-1-3-12-9;/h4-5,12H,1-3H2;1H
InChI Key
UHPZUHRDJSQECR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26872469
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26872469