Merck
ENAH942F2DE3
Enamine
methyl[(4-methylcyclohexyl)methyl]amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.72
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-1-(4-methylcyclohexyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N.ClH/c1-8-3-5-9(6-4-8)7-10-2;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H
InChI Key
CIDUNPXVCHMRHK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26974818
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26974818