Merck
ENAH942F2D66
Enamine
1-[5-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
212.12
MDL番号:
Iupac Name
(5-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3.2ClH/c1-5(2)7-6(3-8)4-9-10-7;;/h4-5H,3,8H2,1-2H3,(H,9,10);2*1H
InChI Key
MVRHRMZRHIBCGL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869976
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869976