Merck
ENAH942F2D2D
Enamine
5-amino-2,2-difluoropentane-1,4-diol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.61
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-2,2-difluoropentane-1,4-diol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11F2NO2.ClH/c6-5(7,3-9)1-4(10)2-8;/h4,9-10H,1-3,8H2;1H
InChI Key
AAHYWPBQWRSAFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26974862
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26974862