Merck
ENAH942F2D14
Enamine
methyl 7-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.67
MDL番号:
Iupac Name
methyl 7-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO2/c1-7-10(13)4-3-8-5-9(12(15)16-2)6-14-11(7)8/h3-6H,1-2H3
InChI Key
XHQFEZIRSMLILH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865431
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865431