Merck
ENAH942F2ACA
Enamine
7-fluoro-1H-indazol-5-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.13
MDL番号:
Iupac Name
7-fluoro-1H-indazol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H5FN2O/c8-6-2-5(11)1-4-3-9-10-7(4)6/h1-3,11H,(H,9,10)
InChI Key
AHCITSAKULNLOU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7726924
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7726924
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)