Merck
ENAH942F29F5
Enamine
4-(aminomethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.63
MDL番号:
Iupac Name
4-(aminomethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO3.ClH/c8-3-6-1-7(2-6,5(9)10)11-4-6;/h1-4,8H2,(H,9,10);1H
InChI Key
PPMXZMTVKSQQBF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26979012
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26979012
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)