Merck
ENAH942F29D3
Enamine
3-amino-2,2-dimethylcyclopentan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.2
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-2,2-dimethylcyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-7(2)5(8)3-4-6(7)9/h5-6,9H,3-4,8H2,1-2H3
InChI Key
IUEFQQMJGAWEKQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7055532
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7055532
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)