Merck
ENAH942F2962
Enamine
tert-butyl 4-bromopent-4-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.12
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-4-pentenoate
Inchi Code
1S/C9H15BrO2/c1-7(10)5-6-8(11)12-9(2,3)4/h1,5-6H2,2-4H3
InChI Key
XGRJTGUVPIVGNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5650485
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5650485