Merck
ENAH942F28EB
Enamine
tert-butyl N-[(3R)-1-hydroxy-5-methylhexan-3-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.34
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (R)-(1-hydroxy-5-methylhexan-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H25NO3/c1-9(2)8-10(6-7-14)13-11(15)16-12(3,4)5/h9-10,14H,6-8H2,1-5H3,(H,13,15)/t10-/m0/s1
InChI Key
WDNUNTNGUOKMFE-JTQLQIEISA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7218099
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7218099