Merck
ENAH942F28C8
Enamine
sodium 5-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidin-2-yl}-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
321.33
MDL番号:
Iupac Name
sodium 5-(1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H17N3O4S.Na/c1-12(2,3)19-11(18)15-6-4-5-7(15)8-13-14-9(20-8)10(16)17;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17);/q;+1/p-1
InChI Key
GWUMTTQBBFTNCA-UHFFFAOYSA-M
保管温度
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865936
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865936
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)