Merck
ENAH942F289D
Enamine
ethyl 3-(3-aminopropyl)benzoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.73
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-(3-aminopropyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO2.ClH/c1-2-15-12(14)11-7-3-5-10(9-11)6-4-8-13;/h3,5,7,9H,2,4,6,8,13H2,1H3;1H
InChI Key
NWPUWGPJIQEGFK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26866501
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26866501