Merck
ENAH942F288D
Enamine
methyl 3-aminospiro[3.3]heptane-1-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.68
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-aminospiro[3.3]heptane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c1-12-8(11)6-5-7(10)9(6)3-2-4-9;/h6-7H,2-5,10H2,1H3;1H
InChI Key
MXLFPUHRECDFQV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976068
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976068
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)