Merck
ENAH942F287D
Enamine
1-(2-bromo-1-benzothiophen-4-yl)piperazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
370.14
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-bromobenzo[b]thiophen-4-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13BrN2S.2ClH/c13-12-8-9-10(2-1-3-11(9)16-12)15-6-4-14-5-7-15;;/h1-3,8,14H,4-7H2;2*1H
InChI Key
VWUCIJNTJJMLKZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975844
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975844
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)