Merck
ENAH942F286F
Enamine
methyl 1-(6-chloropyrimidin-4-yl)cyclopropane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.64
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1-(6-chloropyrimidin-4-yl)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O2/c1-14-8(13)9(2-3-9)6-4-7(10)12-5-11-6/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI Key
MHYOQVVKIOIKOS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353796
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353796