Merck
ENAH942F281E
Enamine
tert-butyl N-{1-hydroxyspiro[3.3]heptan-2-yl}carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.3
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (1-hydroxyspiro[3.3]heptan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-7-12(9(8)14)5-4-6-12/h8-9,14H,4-7H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI Key
ARLDCHVHNKSLRC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976662
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976662
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)