Merck
ENAH93E75B98
Enamine
sodium 2-bromo-6-fluoro-4-methylbenzene-1-sulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.07
MDL番号:
Iupac Name
sodium 2-bromo-6-fluoro-4-methylbenzenesulfinate
Inchi Code
1S/C7H6BrFO2S.Na/c1-4-2-5(8)7(12(10)11)6(9)3-4;/h2-3H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
QLQSFFRLHDBOEQ-UHFFFAOYSA-M
保管温度
-10
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677545
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677545
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)