Merck
ENAH93E75AFA
Enamine
2-(1,2-thiazol-4-yl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.17
MDL番号:
Iupac Name
2-(isothiazol-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N2S/c6-2-1-5-3-7-8-4-5/h3-4H,1H2
InChI Key
MLNJONLMISNCEO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7125018
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)