Merck
ENAH93E75AF5
Enamine
N-methylpyridazin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
109.13
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-N-(4-pyridazinyl)amine
Inchi Code
1S/C5H7N3/c1-6-5-2-3-7-8-4-5/h2-4H,1H3,(H,6,7)
InChI Key
IYYGTADJURIVJO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6221632
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6221632