Merck
ENAH93E75AD2
Enamine
(1R,5S,6R)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.62
MDL番号:
Iupac Name
(1R,5S,6r)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c7-6(9)5-3-1-8-2-4(3)5;/h3-5,8H,1-2H2,(H2,7,9);1H/t3-,4+,5+;
InChI Key
IOOQQAFDXAHVHN-CHUJMTOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2962248
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2962248