Merck
ENAH93E75AD1
Enamine
7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1,5-naphthyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.17
MDL番号:
Iupac Name
7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro[1,5]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H9FN2/c9-6-4-8-7(11-5-6)2-1-3-10-8/h4-5,10H,1-3H2
InChI Key
LQCUIARCTARGQL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563786
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563786