Merck
ENAH93E75ACF
Enamine
2-(azetidin-3-yl)pyrimidine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.09
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-azetidinyl)pyrimidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3.2ClH/c1-2-9-7(10-3-1)6-4-8-5-6;;/h1-3,6,8H,4-5H2;2*1H
InChI Key
UAFLLPDZOSIOPY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605437
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605437
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)