Merck
ENAH93E75A72
Enamine
N,2-dimethylcyclopentan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
113.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
N,2-dimethylcyclopentanamine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-6-4-3-5-7(6)8-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
MEDVLGKKCCKQAO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269586
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)