Merck
ENAH93E75A4B
Enamine
2-(oxan-4-yl)piperidine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.18
MDL番号:
Iupac Name
2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)piperidine hydrobromide
Inchi Code
1S/C10H19NO.BrH/c1-2-6-11-10(3-1)9-4-7-12-8-5-9;/h9-11H,1-8H2;1H
InChI Key
UHMNQHYRCUSQPV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667949
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667949